Läs mer
Brady™ Mild plåt Bärbar metall grupplåslåda
Produktkod. p-8001140
Färg:
Gult
Rött
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11751915
Brand: Brady™ 065672
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förenklar lockout av stor utrustning
  • Tung stållåslåda lagrar nycklar efter att maskinen eller processen har låsts ut
  • Varje auktoriserad arbetslagsmedlem lägger till ett personligt lås eller tagout-enhet på grupplåset
  • Säkerställer att ingen anställd har tillgång om inte alla anställda har tagit bort sina lås eller taggar
  • Accepterar upp till 13 individuella lås
Specifikationer
Produkttyp Portabel grupplåslåda i metall
Alternativt artikelnummer STÅL BÄRBAR GRUPPLÅSBOX YLW
Färg Gult
Kvantitet 1 st