Läs mer
Nickel Electro™ Retortstavar av mjukt stål
Produktkod. 12845906 Handla allt Nickel-Electro Produkter
Change view
Material:
Milt stål
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Material unitSize
12845906 Milt stål Varje
1 options
Produktkod. 12845906 Leverantör Nickel Electro™ Leverantörsnummer 8634
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Strukturellt starka och motståndskraftiga mot klämkompressionsärr, dessa retortstavar av mjukt stål är idealiska i laboratoriemiljöer och andra miljöer.
  • Strukturellt stark och resistent mot klämkompressionsärr
  • Immun mot korrosion och rost
  • Mild stålstav 500mm lång för retortstativ
  • Retortstav, 10mm x 500mm
Specifikationer
Material Milt stål
Höjd (metrisk) 500 mm
Diameter (metrisk) Stång 10 mm
Produkttyp Retort Rod
Trådstorlek 10 mm
Kvantitet 1 st