Läs mer
Nickel Electro™ Tång i mjukt stål rak
Produktkod. 11572692 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Längd (metrisk):
400 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (metrisk) unitSize
11572692 400 mm Varje
1 options
Produktkod. 11572692
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    138.00 SEK
    114.11 SEK / Paket med 1
    Save 23.89 SEK
    17% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Laboratorie rak tång med ljus finish.
  • Laboratorie raktång
  • Milt stål
  • 381 mm
  • Med ljus finish
Specifikationer
Sterilitet Icke-steril
Längd (metrisk) 400 mm
Material Milt stål
Typ Tång för allmänt bruk