Beskrivning
- Dermatologiskt testad och nydoftande skum-handtvål.
- En mild tvål som hjälper till att förebygga torr hud med återfuktande, fettförföljande ingredienser och en pärllysten glans.
- 96 % av ingredienserna är av naturligt ursprung.
- Minimera energiförbrukningen – denna tvål är bevisat effektiv i kallt vatten (baserat på tester vid 20 grader Celsius).
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Handtvål |
| Färg | Ljusgul |
| Form | Vätska |
| Förpackning | Plastflaska |
| Kvantitet | 8/Pk. |
| Storlek | 525 mL |