Läs mer
Milenperone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Milenperone |
| CAS | 59831-64-0 |
| Molekylformel | C22 H23 Cl F N3 O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 5-Chloro-1-[3-[4-(4-fluorobenzoyl)-1-piperidinyl]propyl]-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one, R 34009 |
| InChI formel | InChI=1S/C22H23ClFN3O2/c23-17-4-7-20-19(14-17)25-22(29)27(20)11-1-10-26-12-8-16(9-13-26)21(28)15-2-5-18(24)6-3-15/h2-7,14,16H,1,8-13H2,(H,25,29) |
| LEDER | Fc1ccc(cc1)C(=O)C2CCN(CCCN3C(=O)Nc4cc(Cl)ccc34)CC2 |
| IUPAC-namn | 6-chloro-3-[3-[4-(4-fluorobenzoyl)-1-piperidyl]propyl]-1H-benzimidazol-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 415.89 |
| Formel vikt | 415.1463 |