Läs mer
Thermo Scientific™ Milk Plate Count Agar (Dehydrated)
Produktkod. 10750944
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. 10750944
Brand: Thermo Scientific™ CM0681B
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Isolate and enumerate microorganisms in milk and dairy products with this medium while conforming to ISO standards.
Isolate and enumerate microorganisms in milk and dairy products with Thermo Scientific™ Oxoid™ Milk Plate Count Agar (Dehydrated). Milk Plate Count Agar is equivalent to the medium recommended by British Standard Institution1 and International Organization for Standardization2.
Flytande mjölk och andra mejeriprodukter är mycket lättfördärvliga och kan förstöras på några dagar. Bakterierna som finns i mejeriprodukter kan orsaka sjukdomar eller förstörelse. Livsmedelsburna sjukdomar från konsumtion av mejeriprodukter har främst associerats med Salmonella enterica , Listeria monocytogenes , Camplylobacter jejuni och Escherichia coli O157: H7.
Milk Plate Count Agar rekommenderas för att räkna upp mikroorganismer i flytande mjölk, glass, torkad mjölk och vassle. Trypton i mediet ger aminosyror och andra komplexa kvävehaltiga ämnen. Jästextrakt ger vitaminer. Tillsats av skummjölk i mediet gör förutsättningarna optimala för mikroorganismer som växer i mjölk.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certifikat och efterlevnad Industriell referens: NMKL-standarder.
Beskrivning Milk Plate Count Agar (med antibiotikafri skummjölk)
Form Pulver
Produkttyp Agar
Kvantitet 500 g
Avkastning För 25,6L medium