Beskrivning
Universal pulver- och granulatprovtagare av rostfritt stål V4A. Utvecklad initialt för mjölkpulverprover, överensstämmer med standarderna för DIN och IDF (International Dairy Federation).
- Rostfritt stål V4A (1.4404)
- Insticksdjup 385 mm
- Total längd 480mm
- Ytterdiameter ca. 28 mm
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Lans |
| Material | Rostfritt stål (V4A) |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Beskrivning | Insticksdjup: 385 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 150 ml |
| Certifikat och efterlevnad | DIN och IDF |
| För användning med (applikation) | Provtagning av granulat och pulver |
| Längd (metrisk) | 480 mm |