Läs mer
Honeywell™ Millenia Skyddsglasögon
Produktkod. 12642743
Change view
Klar lins, svart ram
Produktkod.
12642743 Klar lins, svart ram
1 options
Produktkod. 12642743 Leverantör Honeywell™ Leverantörsnummer 1002781
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    250.49 SEK
    131.83 SEK / Paket med 1
    Save 118.66 SEK
    47% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Balanserad, lätt ram för passform, komfort och skydd.
  • För allmänt bruk och skydd mot stötar (45 m/s)
  • Lämplig för mekaniskt arbete: slipning, svarvning, fräsning, etc.
  • Polykarbonatlinser erbjuder 99,9 % UV-skydd upp till 380 nm
  • Skydd mot imma
  • Balanserad passform
  • Justerbar, brytbar Flexicord hållare
  • Unik böjd linsdesign med 9 baser
  • Utmärkta optiska egenskaper
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EG-kategori PPE: 2, QA: ISO 9001/2000, EG-certifikat: EC 1131, EG-intyg: EC 131
Linsbeläggning Anti-dimma
Linsfärg Klart
För användning med (applikation) Allmän användning och skydd mot stötar (45m/s), mekaniskt arbete som slipning, svarvning, fräsning
Ram färg Svart
Inkluderar Utbrytning Flexicord hållare
Linsmaterial Polykarbonat
Rammaterial Nylon
UV-skydd UV400