Läs mer
Honeywell Safety Products™ Millenia Skyddsglasögon
Produktkod. 11836900
Ram färg:
Blått
Silver
Svart
Linsfärg:
Gult
Klart
Silverspegel
Inkluderar:
Flexicord hållare
Justerbar, brytbar Flexicord hållare
Linsbeläggning:
Slagtålig, Anti-dimma, UV-behandlad
Slagtålig, Reptålig, UV-behandlad
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11836900
Brand: Honeywell Safety Products™ 1000003
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Praktiskt taget viktlöst ögonskydd för den aktiva arbetsmiljön. Honeywell Safety Products™ Millenia Skyddsglasögon blockerar UV och ger skydd för mekaniskt arbete inklusive slipning, svarvning och fräsning.
  • Allmän användning och skydd mot stötar (45m/s).
  • Lämplig för mekaniskt arbete: slipning, svarvning, fräsning.
  • Polykarbonatlinser erbjuder 99,9 % UV-skydd upp till 380nm.
  • Sensitive Tension Design och Parallel Vision Control .
  • En balanserad passform och en större visuell komfort.
  • En praktiskt taget viktlös känsla.
  • Justerbar, brytbar Flexicord hållare.
  • Extra säkerhet och bekvämlighet i den aktiva arbetsmiljön.
  • Unik böjd linsdesign med 9 baser.
  • Utmärkta optiska egenskaper och komplett skydd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EG kategori PPE 2, kvalitetssäkring ISO 9001 / 2000, EC-certifikatnummer EC1131, EG-intygsnummer EC1131
Linsbeläggning Slagtålig, Reptålig, UV-behandlad
Linsfärg Gult
Produkttyp Skyddsglasögon
För användning med (applikation) Administration, fordon, energi, elektricitet, underhåll och allmännyttiga industrier
Ram färg Svart
Inkluderar Flexicord hållare
Antal per förpackning 1 st.
Linsmaterial Polykarbonat
Rammaterial Nylon
UV-skydd UV400