Läs mer
Honeywell Safety Products™ Millenia Skyddsglasögon
Ram färg:
Blått
Silver
Svart
Linsfärg:
Gult
Klart
Silverspegel
Inkluderar:
Flexicord hållare
Justerbar, brytbar Flexicord hållare
Linsbeläggning:
Slagtålig, Anti-dimma, UV-behandlad
Slagtålig, Reptålig, UV-behandlad
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Plano lins mode säkerhetsglasögon, omslutande design med nötningsbeständig lins och integrerade sidoskydd. Finns i en rad färger på ram och lins.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | EG kategori PPE 2, kvalitetssäkring ISO 9001 / 2000, EC-certifikatnummer EC1131, EG-intygsnummer EC1131 |
| Linsbeläggning | Slagtålig, Reptålig, UV-behandlad |
| Linsfärg | Silverspegel |
| Produkttyp | Skyddsglasögon |
| För användning med (applikation) | Administration, jordbruk, fordon, flyg, byggnad och konstruktion, energi eller elektricitet, fiske, logistik, underhåll, skeppsbyggnad, transport, nytto- och träindustri |
| Ram färg | Svart |
| Inkluderar | Flexicord hållare |
| Antal per förpackning | 1 st. |
| Vikt (metrisk) | 32 g |
| Linsmaterial | Polykarbonat |
| Visa mer |