Läs mer
Melford Miller's LB Agar, 1G kapslar
Produktkod. 30018390
Kvantitet:
500 g
1 kg
Produktkod. 30018390
Brand: Melford L240211000.0
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Super bekvämt.
Super bekvämt. Eliminera rörig vägning. Konsekvent och exakt mätning. Bekväm föruppmätta och färdigblandade kapslar. Förbuffrat media eliminerar pH-justeringar.
Tillsätt helt enkelt 40 kapslar till en liter vatten, sterilisera genom autoklavering i 15 minuter vid 121 °C. Kapslar innehåller alla nödvändiga ingredienser för underhåll och förökning av E. Coli.
Ingredienser:
Kaseinsmält pepton: 10g/L
Jästextrakt: 5g/L
Natriumklorid: 10g/L
Agar: 15g/L
TRIS/TRIS HCl: 1,5 g/L
Specifikationer
Kvantitet 1 kg