Läs mer
Melford Miller's LB Agar, 20G kapslar
Produktkod. 30018397
Kvantitet:
500 g
1 kg
Produktkod. 30018397
Brand: Melford L24025500.0
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
RPI media finns nu i praktiska föruppmätta och färdigblandade kapslar.
RPI media finns nu i praktiska föruppmätta och färdigblandade kapslar. Förbuffrat media eliminerar pH-justeringar. Kapslar innehåller alla nödvändiga ingredienser för underhåll och förökning av E. coli.
Tillsätt helt enkelt 2 x 500 ml kapslar till en liter vatten, sterilisera genom autoklavering i 15 minuter vid 121 °C. Levereras som 40 g kapsel.
Slutlig lösning innehåller:
Trypton: 10 g/l
Jästextrakt: 5 g/l
Natriumklorid: 10 g/l
Agar: 15 g/l
Tris/Tris HCL: 1,5 g/l
Specifikationer
Kvantitet 500 g