Läs mer
Melford Miller's LB-buljong, 25G kapslar
Produktkod. 30018411
:
500 g
Produktkod. 30018411
Brand: Melford L24045500.0
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
RPI Media finns nu i praktiska föruppmätta och färdigblandade kapslar.
RPI Media finns nu i praktiska föruppmätta och färdigblandade kapslar. Förbuffrat media eliminerar rörig vägning och pH-justeringar.
Lös helt enkelt 1 kapsel per 1 liter destillerat vatten. Vattnet måste vara 37 °C eller varmare för att gelatinkapseln helt ska lösas upp. Agitera. Sterilisera genom autoklavering i 15 minuter före användning. Bufferten är inställd på 7,2 vid 20 °C med användning av en 10 mM lösning av Tris/Tris HCl. pH kommer att variera beroende på temperatur.
För underhåll och spridning av E. Coli. Formel med hög salthalt. Molekylärbiologi betyg.
Ingredienser:
Trypton: 10 g/L
Natriumklorid: 10 g/L
Jästextrakt: 5 g/L
Tris/Tris HCl: 1,5 g/L
Specifikationer
Kvantitet 500 g