Läs mer
Melford Millers LB buljong granulerad
Produktkod. 30018428
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
5 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018428 1 kg
30018430 5 kg
30018429 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30018428 Leverantör Melford Leverantörsnummer L244001000.0
För förökning och underhåll av E.
För förökning och underhåll av E. Coli. Formel med hög salthalt. Molekylärbiologi betyg.
Lös 25 gram i 1 liter destillerat vatten och justera pH till 7,2. Värm och rör ofta för att lösas upp helt. Sterilisera genom autoklavering i 15 minuter. Material speciellt granulerat för att minska damm och öka lösligheten.
Ingredienser:
Trypton: 10 g/l
Natriumklorid: 10 g/l
Jästextrakt: 5 g/l
Specifikationer
Kvantitet 1 kg