Läs mer
Merck Millex™ -GV Sterile Syringe Filter Unit, PVDF, 0,22 μm
BIOPHARMA
Produktkod. 10467152 Handla allt Merck Produkter
Change view
Diameter (metrisk):
0,4 cm
1,3 cm
3,3 cm
Kvantitet:
100/förpackning
250/förpackning
50/förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 250
Paket med 50
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Kvantitet unitSize
10467152 3,3 cm 50/förpackning Paket med 50
10792721 1,3 cm 100/förpackning Paket med 100
10550462 3,3 cm 250/förpackning Paket med 250
10400031 0,4 cm 100/förpackning Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10467152 Leverantör Merck Leverantörsnummer SLGV033RS
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Färdiga, sprutdrivna enheter utformade för sterilisering och klarning av sterila lösningar
Steril Millex filterenheter finns tillgängliga i ett större 33 mm hölje med antingen MCE-, PVDF- eller PES-membran.
Snabbare flöde: Den större filterytan ökar flödeshastigheten och genomströmningen. Det blir också lättare att filtrera lösningar eftersom det minskar trycket som krävs för att tömma sprutan.
Högre drifttryck:
Millex filter har ett maximalt hustryck på 10,5 bar (150 psig), vilket innebär att du kan filtrera lösningar snabbare än tidigare.
Färgkodad:
Det färgkodade bandet på Millex höljet visar tydligt vilket membran som finns inuti.
Tillverkad för pålitlig prestanda:
Millex filter tillverkas i en kontrollerad miljö med hjälp av en automatiserad process. Människohänder rör aldrig vid filtret under monteringen. Ett kvalitetscertifikat som ingår i varje låda beskriver Millipores kvalitetsstandarder i detalj.
Val av membran: Millex-filter finns med tre membran: Millipore Express™ (PES) membran, blandade cellulosaestrar (MCE), och Durapore (PVDF).
  • Millex-GP filterfunktion Millipore Express (PES)-membran, som ger en unik kombination av hastighet och sex gånger mindre proteinbindning än konkurrerande PES-membran. Millex-GP-filter rekommenderas för sterilfiltrering av proteinlösningar, vävnadsodlingsmedier, buffertar och tillsatser.
  • Millex filter med Durapore™ (PVDF) membran är de lägsta proteinbindande sprutfiltren som finns tillgängliga. Använd dem för att filtrera proteinlösningar. Den 0,2μ m filter är steriliseringsgrad. Större porstorlekar är till för klarning och förfiltrering.
  • Millex-MF-filter har membran av blandade cellulosaestrar (MCE), som ger pålitlig, allmän filtrering av vatten eller andra vattenhaltiga lösningar. Den 0,2μ m filter är steriliseringsgrad. Större porstorlekar är för klarning och förfiltrering. Tillämpningar: Sterilisering av vattenlösningar, organiska lösningsmedel och gaser, filtrering av högvärdigt protein eller småmolekylära komponenter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad Uppfyller USP klass VI biologiska tester för plast. Alla 33 mm-filter är CE-märkta och lämpliga för både medicinska och laboratorietillämpningar utanför USA
Färg Gult
Disponibel Engångsbruk
Filtertyp Membranfilter
Material (membran) PVDF (hydrofil)
Porstorlek 0,22μ m
Sterilitet Sterila
För användning med (applikation) Ultralåg proteinbindning; Sterilisering av vävnadsodlingsmedia, proteinlösningar eller vattenlösningar
Håll upp volymen (efter luftrening) <100 μl
Material för hölje PVDF
Inloppsstil Luer Lock hona
Outlet stil Luer-slip-hane
Tryckvärdering 145 psi
Kvantitet 50/förpackning
Steriliseringsmetod Gammasteriliserad
Temperatur (engelska) Drift 113 °F
Temperatur (metrisk) Drift 45 °C
Temperaturområde (engelska) 113 °F
Temperaturområde (metriskt) 45 °C
Spetsmaterial Modifierad akryl
Typ Sprutfilter
Volym (metrisk) 100 mL
Diameter (metrisk) 3,3 cm