Läs mer
Merck Millicell™ 24-brunnars cellkulturplattor
Produktkod. 10174263 Handla allt Merck Produkter
Change view
Stödjande membran:
PCF
PET
Porstorlek:
0,4 μm
1 μm
3 μm
5 μm
8μ m
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Stödjande membran Porstorlek unitSize
10174263 PCF 8μ m Paket med 5
11702505 PCF 0,4 μm Varje
10479173 PCF 5 μm Paket med 5
11712505 PET 1 μm Varje
10193833 PCF 3 μm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10174263 Leverantör Merck Leverantörsnummer PSET010R5
Ger dubbelt så stor membranyta som standardplattor med 24 brunnar
Patenterad montering är utformad för att stödja cellvidhäftning, tillväxt och differentiering för en mängd olika applikationer och är kompatibel med manuell användning eller med automatiserade cellsådd, matning och tvättsystem.
  • Basolaterala åtkomstportar vid varje brunn möjliggör tillsats av media utan att ta isär cellodlingsplattan och mottagarfacket
  • Apical assist skyddar cellmonoskiktet under manuell matning
  • Fötterna på filterplattan höjer och skyddar cellmonoskiktet om matarfacket tas bort
  • Vävnadskulturbehandlat membran främjar cellvidhäftning
  • Upphöjda brunnskanter förbättrar tejpförseglingen
  • Märkning med stora teckensnitt för användarens bekvämlighet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Förslutning ingår Med lock
Kulturområde 0,7 cm 2
Material Polystyren
Sterilitet Icke-steril
Typ Cellkulturinlägg
Räkna väl 24
För användning med (applikation) Cellmigrering, invasion och kemotaxi och många andra cellbaserade applikationer
Inkluderar 24-brunnars cellodlingsplatta, matarbricka med en brunnar, 24-brunnars mottagningsbricka, lock
Porstorlek 8μ m
Kvantitet 5/Pk.
Stödjande membran PCF
Längd (metrisk) 128 mm
Bredd (metrisk) 8.48 cm
Höjd (metrisk) 26.2 mm