Läs mer
Merck Millicell HY 3-lagers cellodlingsflaska
Handla allt Merck Produkter
:
Kulturyta: 600 cm 2
Beskrivning
- Konsekventa, höga cellutbyten och livsduglighet
- Samma mediakrav (volym per ytenhet) som traditionella T-kolvar
- Enhetliga odlingsförhållanden utan att media läcker eller sprider sig mellan lagren
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Polystyren |
| Höjd (metrisk) | 32 mm |
| Längd (metrisk) | 222 mm |
| Antal positioner | 3 lager |
| nr per ärende | 16 |
| Antal per förpackning | 2/påse |
| Temperaturområde (metriskt) | 45 °C Max. |
| Bredd (metrisk) | 12 cm |
| Sterilitet | Sterila |