Läs mer
Merck Millicell™ Mottagarbrickor
Produktkod. 10052523 Handla allt Merck Produkter
Change view
Räkna väl:
1
24
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Räkna väl unitSize
10052523 24 Varje
10347753 1 Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10052523 Leverantör Merck Leverantörsnummer PSMW010R5
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kommer med lock
Designad för att stödja cellvidhäftning, tillväxt och differentiering för en mängd olika applikationer
  • 24-brunnars matarbricka innehåller en droppbrunnsdesign för att minska förekomsten av luftbubblor som kan bildas under membranet under plåtmontering, vilket säkerställer att cellmonoskikt får de rätta näringsämnena
  • Enbrunnsmatarfack använder bafflar för att minska medialäckage och kontaminering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Förslutning ingår Med lock
Färg Klart
Material Polystyren
Form Rektangulär
Sterilitet Sterila
Typ Mottagarfack
Räkna väl 24
Inkluderar 24-brunnars mottagare, lock
Stödjande membran PCF