Beskrivning
Designad för att stödja cellvidhäftning, tillväxt och differentiering för en mängd olika applikationer
- 24-brunnars matarbricka innehåller en droppbrunnsdesign för att minska förekomsten av luftbubblor som kan bildas under membranet under plåtmontering, vilket säkerställer att cellmonoskikt får de rätta näringsämnena
- Enbrunnsmatarfack använder bafflar för att minska medialäckage och kontaminering
Specifikationer
Specifikationer
| Förslutning ingår | Med lock |
| Bottenform | Flat |
| Kapacitet (metrisk) | 22 to 28 mL |
| Färg | Klart |
| Material | Polystyren |
| Form | Rektangulär |
| Sterilitet | Sterila |
| Ytbehandling | Non-treated |
| Typ | Mottagarlåda |
| Räkna väl | 1 |
| Visa mer |