Läs mer
Merck Millicell™ Mottagarbrickor
Produktkod. p-4924563 Handla allt Merck Produkter
Räkna väl:
1
24
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Produktkod. 10347753
Brand: Merck PSSW010R5
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kommer med lock
Designad för att stödja cellvidhäftning, tillväxt och differentiering för en mängd olika applikationer
  • 24-brunnars matarbricka innehåller en droppbrunnsdesign för att minska förekomsten av luftbubblor som kan bildas under membranet under plåtmontering, vilket säkerställer att cellmonoskikt får de rätta näringsämnena
  • Enbrunnsmatarfack använder bafflar för att minska medialäckage och kontaminering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Förslutning ingår Med lock
Färg Klart
Material Polystyren
Form Rektangulär
Sterilitet Sterila
Typ Mottagarfack
Räkna väl 1
Inkluderar Lock, enstaka brunnsmottagare
Porstorlek 5 μm