Description
Millipore Glasvakuumfiltreringstillbehör Produkt:
- Propp, nr 8, perforerad, parylenbelagd, 5 st.
- Dessa tillbehörsprodukter är utformade för att ersätta delar som ingår i Millipore glasvakuumfiltreringssatser eller tillhandahålla en alternativ konfiguration.
- Denna artikel är en tillbehörsdel för Millipore 47 mm klassiska glasfilterhållarsatser.
Specifications
Specifications
| Färg | Klart |
| Material | Silikon |
| För användning med (applikation) | Vakuumfiltrering |
| Kvantitet | 5 Pk. |
| Diameter (metrisk) Överst | 41.2 mm |
| För användning med (utrustning) | Millipore Klassiskt glasfilterhållarsats |