Läs mer
Merck MilliSolve Utrustning
Beskrivning
De Millipore MilliSolve Filtreringssystemet har utformats för filtrering av vätskekromatografibuffertar och lösningsmedel under vakuum. Systemet använder en 0,45μ m membranfilter för att eliminera partiklar som kan förkorta kolonnens livslängd. Vakuumfiltrering med Millipore MilliSolve Systemet tar också bort en stor del av lösta gaser från buffertar, vilket minskar risken för luftbubblor som stör LC-instrument. Med automatisk och kontinuerlig filtrering finns det inget behov av att tillsätta vätska i en tratt när filtreringen fortskrider. Filtrering sker i ett slutet system, vilket är viktigt vid filtrering av farliga vätskor. Om öppen trattfiltrering krävs, ersätter 300 ml tratten vakuumlocket.
Detta föremål är ett kit som består av följande föremål:
XX1614705 - Millipore Slipad fogkolv, 2L, konisk
botten XX1514702 - Millipore Glasbas och lock, 47 mm, Glasfritta stöd
XX1614701 - Millipore Glaskåpa, 47 mm, För användning med Millipore MilliSolve Kit
XX1014703 - Millipore Fjäderklämma, 47 mm, aluminium
XT1200000 - Millipore Slang för lösningsmedel/buffert, PTFE, 70 cm
XX1014704 - Millipore Glastratt, 300 ml, 47 mm, borosilikat, slipad glastätning
ALIGNED05 - Millipore Inriktningsguide, 47 mm, 5/PK
Drag& Fördelar:
Automatisk, kontinuerlig lösningsmedels- och buffertfiltrering eliminerar behovet av att hälla under filtrering
- 2L mottagningskolv inkluderar plugg och slang för förvaring, eliminerar filtrerad buffertöverföring, minskar arbetskraft och minskar risken för kontaminering
- Konisk 2L kolvbotten ger tillgång till allt filtrerat lösningsmedel eller buffert
Applikationer: Mobil fasförberedelse, buffertfiltrering
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Inre | 12,5 cm |
| Inkluderar | 2 L kolv, 47 mm dia. filter, borosilikatglas, anodiserad aluminiumklämma, 120 tum. PTFE-slang, pincett i rostfritt stål, Vakuumstöd i glas med rörlock |
| Produkttyp | Laboratoriefilterhållare eller cykloner |