Läs mer
IKA™ Mills MultiDrive-styrning MT-paket, EU-Plug
Produktkod. 17373610 Handla allt IKA Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
150 ml
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
17373610 150 ml
1 options
Produktkod. 17373610 Leverantör IKA™ Leverantörsnummer 0010007083
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
I lager
Mills MultiDrive kontroll MT-paketet kan utföra ett brett utbud av krossningsuppgifter som involverar grov- och finkrossning utan korskontaminering, tack vare den mängd olika kärl som finns tillgängliga.
  • Krossning utan korskontaminering
    • Detta är möjligt med MultiDrive-kontrollpaketet inklusive autoklaverbara engångsrör MT 150 och det erforderliga TC 1-skyddshuset för torra prover.
  • Hög prestanda
    • Utmärkt krossprestanda garanteras av en kombination av variabla rotationshastigheter, från 3000 RPM till 20 000 RPM , och en 1000 Watt effekt.
  • Intervalldrift
    • Möjligheten till intervallprogrammering är enkel att aktivera med en knapptryckning. Intervalldrift är en tillgång vid grovkrossning av hårda prover eller för extra noggrann blandning.
  • Integrerad kylning
    • Ett kylsystem är integrerat i fräsbägaren, vilket möjliggör indirekt värmeavledning. Sålunda förblir kylvätska och prov separerade.
  • TFT-display
    • En tydlig TFT-display garanterar användarvänlig drift.
  • Temperaturmätning
    • MultiDrive-kontroll erbjuder temperaturmätning och kärligenkänning med RFID. En temperaturgräns kan sättas för temperaturkänsliga material, eller för specifika planerade reaktioner för att skydda mot överhettning.
  • Vägningsfunktion
    • Vägningsfunktionen är också integrerad i det användarvänliga arbetsflödet IKA MultiDrive-kontroll. Vägning utförs före krossning med samma blandningsbägare, så att ingen överföring av innehåll krävs.
  • Gränssnitt
    • Det finns en USB gränssnitt tillgängligt för enkel aktivering respektive dokumentation.
  • Leveransens omfattning
    • IKA MultiDrive-kontroll
    • MultiDrive TC 1IKA
    • MultiDrive MT 150.5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Universal Blender/Mill
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (metrisk) 150 ml
Visningstyp TFT-display
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) Målning av torra prover
Hertz 50/60 Hz
Inkluderar IKA MultiDrive-kontroll, MultiDrive TC 1 skyddskåpa, 5 IKA MultiDrive MT 150,5 fräsrör
Gränssnitt USB, Bluetooth
IP-betyg IP31
Pluggtyp EU-kontakt
Hastighet 3000 till 20.000 rpm
Spänning 220/240 V
Watt 1000 W
Vikt (metrisk) 8.5 kg