Läs mer
Milnacipran ((1S-cis) hydrochloride), MedChemExpress
Beskrivning
Milnacipran (1S-cis) hydrochloride is a serotonin-norepinephrine reuptake inhibitor (SNRI), used in the clinical treatment of fibromyalgia.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Milnacipran ((1S-cis) hydrochloride) |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 175131-60-9 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C15H23ClN2O |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Synonym | Levomilnacipran hydrochloride F-2695 hydrochloride |
| Löslighetsinformation | H2O : ≥ 50 mg/mL (176.80 mM) |
| Visa mer |