Läs mer
Milnacipran hydroklorid 1,0 mg/ml i metanol (som fri bas), LoGiCal
Produktkod. 30463223
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30463223 1 ml
1 options
Produktkod. 30463223 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCAMP0746.0001
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Milnacipran Hydrochloride
CAS 101152-94-7
Analyt- eller komponentnamn Milnacipran Hydrochloride
Frakt skick Ispåse (-20 °C)
Molekylformel C15 H22 N2 O . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Cyclopropanecarboxamide, 2-(aminomethyl)-N,N-diethyl-1-phenyl-, hydrochloride (1:1), Cyclopropanecarboxamide, 2-(aminomethyl)-N,N-diethyl-1-phenyl-, monohydrochloride, (1R,2S)-rel- (9CI), Cyclopropanecarboxamide, 2-(aminomethyl)-N,N-diethyl-1-phenyl-, monohydrochloride, cis-, Dalcipran, F 2207, Ixel, Joncia, Milnacipran hydrochloride, Savella, Tivanyl, Toledomin, (1R,2S)-rel-, rac-Milnacipran Hydrochloride, Cyclopropanecarboxamide, 2-(aminomethyl)-N,N-diethyl-1-phenyl-, monohydrochloride, cis-(+/-)-
InChI formel InChI=1S/C15H22N2O.ClH/c1-3-17(4-2)14(18)15(10-13(15)11-16)12-8-6-5-7-9-12;/h5-9,13H,3-4,10-11,16H2,1-2H3;1H/t13-,15+;/m0./s1
Lösningstyp Enda lösning
LEDER Cl.CCN(CC)C(=O)[C@]1(C[C@H]1CN)c2ccccc2
IUPAC-namn (1S,2R)-2-(aminometyl)-N,N-dietyl-1-fenylcyklopropan-1-karboxamid; hydroklorid
Lösningsmedel eller matris Metanol
Industry Type Livsmedelstestning
Molekylvikt (g/mol) 282.81
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 282,1499 g/mol