Läs mer
Milnacipran hydrochloride, MedChemExpress
Produktkod. 16478146
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16478146 100 mg
16474267 50 mg
16468378 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16478146 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0168A
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
MedChemExpress Milnacipran hydrochloride is a serotonin-norepinephrine reuptake inhibitor (SNRI) used in the clinical treatment of fibromyalgia.
Milnacipran hydrochloride is a serotonin-norepinephrine reuptake inhibitor (SNRI) used in the clinical treatment of fibromyalgia.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Milnacipran hydrochloride
Fysisk form Solid
CAS 101152-94-7
Färg White
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C15H23ClN2O
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Löslighetsinformation H2O : ≥ 100 mg/mL (353.59 mM) ∣DMSO : ≥ 48 mg/mL (169.73 mM)
LEDER O=C([C@@]1(C2=CC=CC=C2)[C@@H](CN)C1)N(CC)CC.Cl
Molekylvikt (g/mol) 282.81
Formel vikt 282.81
Procent renhet 99.92%