Läs mer
Milnacipran hydrochloride, MedChemExpress
Produktkod. p-200101464
Encompass_Preferred
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
Produktkod. 16478146
Brand: Medchem Express HYB0168A
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Milnacipran hydrochloride is a serotonin-norepinephrine reuptake inhibitor (SNRI) used in the clinical treatment of fibromyalgia.
Milnacipran hydrochloride is a serotonin-norepinephrine reuptake inhibitor (SNRI) used in the clinical treatment of fibromyalgia.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Milnacipran hydrochloride
Fysisk form Solid
CAS 101152-94-7
Färg White
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C15H23ClN2O
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Löslighetsinformation H2O : ≥ 100 mg/mL (353.59 mM) ∣DMSO : ≥ 48 mg/mL (169.73 mM)
LEDER O=C([C@@]1(C2=CC=CC=C2)[C@@H](CN)C1)N(CC)CC.Cl
Molekylvikt (g/mol) 282.81
Formel vikt 282.81
Procent renhet 99.92%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.