Läs mer
Milnacipran hydroklorid, Mikromol™
Produktkod. 18002040
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
18002040 250 mg
1 options
Produktkod. 18002040 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0746.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Milnacipransk hydroklorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Milnacipran Hydrochloride
CAS 101152-94-7
Analyt- eller komponentnamn Milnacipran Hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C15 H22 N2 O . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Cyclopropanecarboxamide, 2-(aminomethyl)-N,N-diethyl-1-phenyl-, hydrochloride (1:1), Cyclopropanecarboxamide, 2-(aminomethyl)-N,N-diethyl-1-phenyl-, monohydrochloride, (1R,2S)-rel- (9CI), Cyclopropanecarboxamide, 2-(aminomethyl)-N,N-diethyl-1-phenyl-, monohydrochloride, cis-, Dalcipran, F 2207, Ixel, Joncia, Milnacipran hydrochloride, Savella, Tivanyl, Toledomin, (1R,2S)-rel-, rac-Milnacipran Hydrochloride, Cyclopropanecarboxamide, 2-(aminomethyl)-N,N-diethyl-1-phenyl-, monohydrochloride, cis-(+/-)-
InChI formel InChI=1S/C15H22N2O.ClH/c1-3-17(4-2)14(18)15(10-13(15)11-16)12-8-6-5-7-9-12;/h5-9,13H,3-4,10-11,16H2,1-2H3;1H/t13-,15+;/m0./s1
LEDER Cl.CCN(CC)C(=O)[C@]1(C[C@H]1CN)c2ccccc2
IUPAC-namn (1S,2R)-2-(aminometyl)-N,N-dietyl-1-fenylcyklopropan-1-karboxamid; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 282.81
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 282,1499 g/mol