Läs mer
Milnacipran hydrochloride, Tocris Bioscience™
Beskrivelse
Orally active 5-HT and noradrenalin re-uptake inhibitor (SNRI) (IC50 values are 203 and 100 nM respectively) that displays no affinity at a range of other receptors. Causes adaptive changes to α1-adrenergic and 5-HT2A serotonergic systems when administered repeatedly. Exhibits antidepressive and antinociceptive activities in vivo.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemiskt namn eller material | Milnacipran hydrochloride |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 282.81 |
| Procent renhet | >99% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?