Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Milrinone, 97%
Produktkod. 10555154 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mg
250 mg
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
250mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10555154 50 mg Glass bottle 50mg
10215074 250 mg Glass bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10555154 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 397870500
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 78415-72-2
Molekylformel C12H9N3O
Molekylvikt (g/mol) 211.22
MDL-nummer MFCD00133539
InChI-nyckel PZRHRDRVRGEVNW-UHFFFAOYSA-N
Synonym milrinone, primacor, corotrope, corotrop, milrinona, milrinonum, milrinonum latin, milrinona spanish, milrila, unii-ju9yax04c7
PubChem CID 4197
ChEBI CHEBI:50693
IUPAC-namn 6-methyl-2-oxo-5-pyridin-4-yl-1H-pyridine-3-carbonitrile
LEDER CC1=C(C=C(C(=O)N1)C#N)C2=CC=NC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Milrinone
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt >280°C
Färg Pink to White
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 50 mg
Merck Index 15, 6278
Formel vikt 211.22
Procent renhet 97%
Fysisk form Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Milrinone
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.