Läs mer
Milrinonlaktat, TRC
Produktkod. 30478028
Change view
Kvantitet:
25 mg
50 mg
200 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30478028 50 mg
30465428 200 mg
30479331 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30478028 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM34468350MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100286-97-3
Molekylformel C12H9N3O . x(C3H6O3)
Molekylvikt (g/mol) 301.3
IUPAC-namn 2-hydroxypropansyra; 6-metyl-2-oxo-5-pyridin-4-yl-1H-pyridin-3-karbonitril
LEDER CC(O)C(=O)O.CC1=C(C=C(C#N)C(=O)N1)c2ccncc2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Milrinone Lactate
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C12H9N3O.C3H6O3/c1-8-11(9-2-4-14-5-3-9)6-10(7-13)12(16)15-8;1-2(4)3(5)6/h2-6H,1H3,(H,15,16);2,4H,1H3,(H,5,6)
Formel vikt 301.1063