Läs mer
Milrinone, LoGiCal
Produktkod. 30458143
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30458143 10 mg
1 options
Produktkod. 30458143 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR1539.00
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Milrinone
CAS 78415-72-2
Analyt- eller komponentnamn Milrinone
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C12 H9 N3 O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Milrinone, [3,4'-Bipyridine]-5-carbonitrile, 1,6-dihydro-2-methyl-6-oxo-, 1,6-Dihydro-2-methyl-6-oxo-(3,4'-bipyridine)-5-carbonitrile, Corotrop, Corotrope, Milrinone, Primacor IV, Win 47203
InChI formel InChI=1S/C12H9N3O/c1-8-11(9-2-4-14-5-3-9)6-10(7-13)12(16)15-8/h2-6H,1H3,(H,15,16)
Lösningstyp Neat
LEDER CC1=C(C=C(C#N)C(=O)N1)c2ccncc2
IUPAC-namn 6-methyl-2-oxo-5-pyridin-4-yl-1H-pyridine-3-carbonitrile
Industry Type Clinical Testing
Molekylvikt (g/mol) 211.22
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 211.0746 g/mol