Läs mer
Milrinone, MedChemExpress
Beskrivning
Milrinone is a PDE3 inhibitor, and also an inotrope and vasodilator.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Milrinone |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 78415-72-2 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C12H9N3O |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | Win 47203 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (236.72 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |