Läs mer
Milrinone, Tocris Bioscience™
Beskrivning
Potent cAMP phosphodiesterase inhibitor (IC50 = 56 nM for inhibition of PDE III). Has inotropic and vasodilator effects following oral or intravenous administration in vivo.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Milrinone |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 211.22 |
| Procent renhet | >98% |