Läs mer
Milrinone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Milrinone |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H9N3O/c1-8-11(9-2-4-14-5-3-9)6-10(7-13)12(16)15-8/h2-6H,1H3,(H,15,16) |
| Formel vikt | 211.0746 |