Läs mer
Miltefosine, MedChemExpress
Beskrivning
Miltefosine is a broad spectrum antimicrobial, anti-leishmanial, phospholipid agent acting by inhibiting the PI3K/Akt activity. Miltefosine is an inhibitor of CTP-phosphocholine cytidyltransferase (CCT).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Miltefosine |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 58066-85-6 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C21H46NO4P |
| För användning med (applikation) | COVID-19-anti-virus |
| Synonym | HePC Hexadecyl phosphocholine |
| Löslighetsinformation | H2O : 50 mg/mL (122.68 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 5 mg/mL (12.27 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |