missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Miltirone, TRC

Produktkod. 30482415
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30482415 5 mg
30475876 10 mg
30468190 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30482415 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3445005MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 27210-57-7
Molekylformel C19 H22 O2
Molekylvikt (g/mol) 282.38
IUPAC-namn 8,8-dimethyl-2-propan-2-yl-6,7-dihydro-5H-phenanthrene-3,4-dione
LEDER CC(C)C1=Cc2ccc3c(CCCC3(C)C)c2C(=O)C1=O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Miltirone
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C19H22O2/c1-11(2)14-10-12-7-8-15-13(6-5-9-19(15,3)4)16(12)18(21)17(14)20/h7-8,10-11H,5-6,9H2,1-4H3
Formel vikt 282.162
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.