Läs mer
MIM1, MedChemExpress
Produktkod. 16409677
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
16409677 5 mg
1 options
Produktkod. 16409677 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY16695
MedChemExpress MIM-1 is an inhibitor of myeloid cell factor 1 (Mcl-1).
MIM-1 is an inhibitor of myeloid cell factor 1 (Mcl-1).
Specifikationer
Kemiskt namn eller material MIM1
CAS 509102-00-5
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C17H21N3O3S
Kvantitet 5 mg
Synonym Inhibitor of Mcl-1
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (143.91 mM; Need ultrasonic)
LEDER OC1=C(O)C(/C=N/N2/C(SC=C2C)=N/C3CCCCC3)=CC=C1O
Molekylvikt (g/mol) 347.43
Formel vikt 347.43
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death