Läs mer
Minaprine dihydrochloride, MedChemExpress
Produktkod. 16408486
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
16408486 100 mg 100mg
1 options
Produktkod. 16408486 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0884A
MedChemExpress Minaprine dihydrochloride is a reversible inhibitor of MAO-A; weakly inhibit acetylcholinesterase; an antidepressant for treatment of depression.
Minaprine dihydrochloride is a reversible inhibitor of MAO-A
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Minaprine dihydrochloride
Fysisk form Solid
CAS 25953-17-7
Färg White
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C17H24Cl2N4O
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (269.32 mM) ∣H2O : 100 mg/mL (269.32 mM; Need ultrasonic)
LEDER [H]Cl.CC1=CC(C2=CC=CC=C2)=NN=C1NCCN3CCOCC3.[H]Cl
Molekylvikt (g/mol) 371.3
Formel vikt 371.3
Procent renhet 98.82%