Läs mer
Mineral oil
Produktkod. 11318307
Change view
Kvantitet:
1 kg
5 x 1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11318307 5 x 1 kg 5kg
11328307 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 11318307 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 031911.D9
Request Bulk or Custom Format
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
CAS: 8020-83-5
Mineralolja används som en överlagring som täcker mikrodroppar av odlingsmedium i petriskålar. Det är en aktiv ingrediens i baby lotioner, kalla krämer, salvor och kosmetika. Det används också i elektriska och mekaniska industrier som termisk vätska i elektriska komponenter och icke-ledande kylvätska. Den kan användas som transformatorolja, som rostskyddsmedel för blad och som isolator i högspänningsställverk. Vidare används det för att lagra reaktiva metaller som litium, natrium, etc och i röntgenkristallografi för att suspendera kristaller.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 8020-83-5
MDL-nummer MFCD00131611
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mineral oil
Färg Färglös
Flampunkt >100°C (212°F)
Odör Mineral-oil-like
Kvantitet 5 x 1 kg
Löslighetsinformation Miscible with ether. Slightly miscible with ethanol. Immiscible with water.
Fysisk form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.