Läs mer
HUBER Mineralolja
Produktkod. 11527374
Change view
Kapacitet (metrisk):
5 l
20 l
Förpackningsstorlek:
20 L
5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
11527374 20 l 20 L
10269651 5 l 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11527374 Leverantör HUBER Leverantörsnummer 6156
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Högkvalitativ mineraloljebaserad värmeöverföringsvätska
  • Termovätska P20.190.40
  • Mineralolja
  • Min. temperatur: 20 °C
  • Max. temperatur: 190 °C
  • Viskositet vid 25 °C: 40 mm&superscript_2; /s
Specifikationer
Färg Ljusgul
Kapacitet (metrisk) 20 l
Temperaturområde 20 °C till 190 °C
Typ Mineralolja
Kvantitet 20 L
Temperatur (metrisk) Max 190 °C
Viskositet 40 mm 2 /sek.
compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
Faroangivelser
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: distallates (petroleum) solvent dewaxedheavy paraffinic