Läs mer
Mineral Oil, Fisher BioReagents
Beskrivning
Glass Bottle; 1L
Mineral Oil can be used in PCR applications.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mineral Oil |
| Namnnotering | Clear, Viscous Liquid |
| CAS | 8042-47-5 |
| Färg | White |
| Kokpunkt | 260°C |
| Förpackning | Glass Bottle |
| Molekylformel | C16H10N2Na2O7S2 |
| Kvantitet | 1 L |
| Densitet | 0.818 to 0.880 (at 25°C) |
| Synonym | acid orange 10, wool orange 2g, orange g, c.i. acid orange 10, c.i. orange g, c.i. food orange 4, light orange g, colacid orange g, dolkwal orange g, hexacol orange g |
| Visa mer |