Läs mer
Mineraloljetung 100 μg/ml i aceton, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mineral Oil (without additives) |
| CAS | 8042-47-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | Mineral Oil (without additives) |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Koncentration | 100 μg/ml |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | White mineral oil (petroleum), Mineral Oil Heavy, Mineral Oil, White mineral oil |
| Lösningsmedel eller matris | Aceton |
| Kvantitet | 1 ml |