Läs mer
Mineralolja (tung), TRC
Produktkod. 30479627
Change view
Kvantitet:
5 mL
25 mL
100 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30479627 25 mL
30470056 5 mL
30470849 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30479627 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM34495025ML
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 8042-47-5
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mineral Oil (without additives)
Kvantitet 25 mL
Synonym White mineral oil (petroleum), Mineral Oil Heavy, Mineral Oil
IUPAC-namn Vit mineralolja