Läs mer
Mineralolja, hög renhet
Produktkod. 15474929
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15474929 100 mL 100ml
15484929 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15474929 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J62592.AE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    608.70 SEK
    546.65 SEK / 100ml
    Save 62.05 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lämplig för PCR-applikationer | CAS: 8042-47-5 | C16H10N2Na2O7S2 | 452,363 g/mol
Vita mineraloljor kan användas i en mängd olika industrier och applikationer, inklusive produkter för personlig vård, kosmetika, läkemedel, livsmedelsförädling och plast. Den kan användas som mjukgörare, katalysatorbärare och pigmentdispergeringsmedel. Mineraloljor används i flera mekaniska och industriella kapaciteter som termisk vätska eller icke-ledande kylmedel i elektriska komponenter eftersom de inte leder elektricitet utan tränger undan luft och vatten. Det används i medicinska eller kosmetiska applikationer eller livsmedelsbearbetning och uppfyller stränga renhetskrav i olika farmakopéer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Vita mineraloljor kan användas i en mängd olika industrier och applikationer, inklusive produkter för personlig vård, kosmetika, läkemedel, livsmedelsförädling och plast. Den kan användas som mjukgörare, katalysatorbärare och pigmentdispergeringsmedel. Mineraloljor används i flera mekaniska och industriella kapaciteter som termisk vätska eller icke-ledande kylmedel i elektriska komponenter eftersom de inte leder elektricitet utan tränger undan luft och vatten. Det används i medicinska eller kosmetiska applikationer eller livsmedelsbearbetning och uppfyller stränga renhetskrav i olika farmakopéer.
Löslighet
Det är olösligt i vatten. Löslig i eter. Lösligt i kloroform, petroleumsprit, ligroin, koldisulfid, glycerol, olja.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 8042-47-5
Molekylformel C16H10N2Na2O7S2
Molekylvikt (g/mol) 452.363
MDL-nummer MFCD00131611
InChI-nyckel AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
Synonym acid orange 10, wool orange 2g, orange g, c.i. acid orange 10, c.i. orange g, c.i. food orange 4, light orange g, colacid orange g, dolkwal orange g, hexacol orange g
PubChem CID 9566064
IUPAC-namn dinatrium;(8Z)-7-oxo-8-(fenylhydrazinyliden)naftalen-1,3-disulfonat
LEDER C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=O)C=CC3=CC(=CC(=C32)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mineral oil
Färg Färglös
Flampunkt >110°C (230°F)
Anteckningar om renhetsgrad High purity
Odör Odorless
Kvantitet 100 mL
Löslighetsinformation It is insoluble in water. Soluble in ether. Soluble in chloroform,petroleum spirit,ligroin,carbondisulfide,glycerol,oil .
Fysisk form Oljig vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.