Läs mer
Mineral Oil, Molecular Biology Grade, Thermo Scientific™
Produktkod. 15705823 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackning:
Plastic bottle
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15705823 1 L Plastic bottle 1 L
1 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 15705823 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer J71600.K2
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mineral oil
CAS 8042-47-5
Flampunkt >110°C
Förpackning Plastic bottle
Molekylformel C16H10N2Na2O7S2
MDL-nummer MFCD00131611
Kvantitet 1 L
Synonym acid orange 10, wool orange 2 g, orange g, c.i. acid orange 10, c.i. orange g, c.i. food orange 4, light orange g, colacid orange g, dolkwal orange g, hexacol orange g
InChI-nyckel AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
LEDER C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=O)C=CC3=CC(=CC(=C32)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
IUPAC-namn disodium;(8 Z)-7-oxo-8-(phenylhydrazinylidene)naphthalene-1,3-disulfonate
Molekylvikt (g/mol) 452.363
PubChem CID 9566064
Kvalitet Molecular Biology
Fysisk form Oily Liquid