Läs mer
Mineralolja, MP Biomedicals™
Produktkod. 11416562 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
100 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11416562 100 mL 100ml
11476581 5 mL 5ml
11462442 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11416562 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215013880
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    651.00 SEK
    619.27 SEK / 100ml
    Save 31.73 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
Kemiska identifierare
CAS 8042-47-5
Molekylformel C16H10N2Na2O7S2
Molekylvikt (g/mol) 452.363
InChI-nyckel AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
Synonym acid orange 10, wool orange 2g, orange g, c.i. acid orange 10, c.i. orange g, c.i. food orange 4, light orange g, colacid orange g, dolkwal orange g, hexacol orange g
PubChem CID 9566064
IUPAC-namn dinatrium;(8Z)-7-oxo-8-(fenylhydrazinyliden)naftalen-1,3-disulfonat
LEDER C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=O)C=CC3=CC(=CC(=C32)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mineral oil
Färg Färglös
Densitet 0.81 to 0.894 at 15°C
Kvantitet 100 mL
Fysisk form Viskös vätska