Läs mer
Mineralolja, MP Biomedicals™
Produktkod. 11462442 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
100 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11462442 1 L 1 L
11476581 5 mL 5ml
11416562 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11462442 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215169491
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    638.81 SEK
    584.22 SEK / 1 L
    Save 54.59 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 8042-47-5
Molekylformel C16H10N2Na2O7S2
Molekylvikt (g/mol) 452.363
InChI-nyckel AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
Synonym acid orange 10, wool orange 2g, orange g, c.i. acid orange 10, c.i. orange g, c.i. food orange 4, light orange g, colacid orange g, dolkwal orange g, hexacol orange g
PubChem CID 9566064
IUPAC-namn dinatrium;(8Z)-7-oxo-8-(fenylhydrazinyliden)naftalen-1,3-disulfonat
LEDER C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=O)C=CC3=CC(=CC(=C32)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mineral oil
Färg Färglös
Densitet 0,81 till 0,894 vid 15 °C
Kvantitet 1 L
Fysisk form Viskös vätska