Läs mer
Mineralolja, MP Biomedicals™
Produktkod. 11426562 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11426562 500 mL 500ml
1 options
Produktkod. 11426562 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215013890
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1570.00 SEK
    1495.59 SEK / 500ml
    Save 74.41 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
Används som en överlagring som täcker mikrodroppar av odlingsmedium i petriskålar, under odling av oocyter och embryon vid IVF och relaterade procedurer. Mineralolja, MP Biomedicals är en transparent, färglös och luktfri olja, en flytande biprodukt från destillationen
En mineralolja är vilken som helst av olika färglösa, luktfria, lätta blandningar av alkaner i C15 till C40 allt från en icke-vegetabilisk (mineral)källa. Oftast är mineralolja en flytande biprodukt från destillationen av petroleum för att producera bensin och andra petroleumbaserade produkter från råolja. En mineralolja i denna mening består huvudsakligen av alkaner och cykliska paraffiner, relaterade till vaselin (även känd som“ vit petrolatum” ). Det har tillämpningar i laboratorietillämpningar och även inom livsmedelsbearbetning, kosmetika och läkemedel.
Specifikationer
CAS 8042-47-5
Densitet 0,81 – 0,894 vid 15 °C
Kokpunkt 218 °C till 643 °C (1013 hPa)
Molekylformel C16H10N2Na2O7S2
Brytningsindex n20/D 1.467 (Lit.)
Kvantitet 500 mL
Synonym acid orange 10, wool orange 2g, orange g, c.i. acid orange 10, c.i. orange g, c.i. food orange 4, light orange g, colacid orange g, dolkwal orange g, hexacol orange g
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
InChI-nyckel AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
LEDER C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=O)C=CC3=CC(=CC(=C32)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
IUPAC-namn dinatrium;(8Z)-7-oxo-8-(fenylhydrazinyliden)naftalen-1,3-disulfonat
Molekylvikt (g/mol) 452.363
PubChem CID 9566064
Viskositet 65,80 – 71,00 Centistokes (vid 40 °C) (bokstavlig)
Fysisk form Vätska