Läs mer
Mineralolja NF vit, Macron Fine Chemicals™
Produktkod. 15538374
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackning:
Glas
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15538374 500 mL Glas 500ml
1 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 15538374 Leverantör Avantor Macron Leverantörsnummer 635804
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    992.00 SEK
    951.04 SEK / 500ml
    Save 40.96 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-02-2027
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Kemiska identifierare
CAS 8012-95-1
Molekylformel MFCD00131611
Molekylvikt (g/mol) 0.00
MDL-nummer MFCD00131611
InChI-nyckel FFNDMZIBVDSQFI-UHFFFAOYSA-N
Synonym delphinidin chloride, delphinidin, delphinidine, delphinidol, ephdine, delfinidol chloride, unii-em6md4aehe, ccris 2518, em6md4aehe, 3,5,7-trihydroxy-2-3,4,5-trihydroxyphenyl benzopyrylium chloride
PubChem CID 68245
ChEBI CHEBI:38701
IUPAC-namn 2-(3,4,5-trihydroxifenyl)kromenylium-3,5,7-triol;klorid
LEDER *
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mineral Oil
Namnnotering Ljus
Färg Vitt
Förpackning Glas
Kvantitet 500 mL
Kvalitet NF
Fysisk form Vätska
compliance-icons
Produktbeteckning
  • MINERAL OIL
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 4
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: mineral oil